IHCR1005-6
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, prediluted, clone LNC1
clone LNC1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LNC1, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, lizard, mouse, human, zebrafish, vole, frog, rat, chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Pretreatment: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Recommend Citrate Buffer, pH 6.0 (Cat. No. 21545). No signal was detected without Epitope retrieval.
Incubation: 30 minutes with IHC Select Detection Kits.
Tyrosine Hydroxylase has been prediluted for use as the primary antibody with Chemicon′s IHC Select Detection Kits and Protocols (Catalog Nos. DAB050, DET-HP1000, APR050, and DET-APR1000), but other supplier′s IHC detection systems may be used. For optimized protocol details, visit www.chemicon.com and select the protocols link under Cat. No.IHCR1005-6.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2