Documentos Principais
HX0603S
Supelco
Ácido clorídrico
31.5-35.5%
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
pressão de vapor
190 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
hydrochloric acid, 31.5-35.5%
cor
APHA: ≤50
pH
<1 (20 °C in H2O)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
31.5-35.5%
Nota de análise
Assay: 31.5-35.5%
Color (APHA): 50 max
Form: Clear liquid
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1