HX0080
Heptano
Sinônimo(s):
n-Heptane, Heptane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.01% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
0.05 g/L
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a solvent for the extraction of aromatic sulfur compounds.
- A mixture of heptane/acetone solvent system used in the chromatographic purification of organic compounds.
- Heptane/ionic liquid two-phase solvent system used to synthesize isoamyl acetate via esterification reaction using lipase as a catalyst.
- As a weakly polar diluent to prepare mobile phase for thin-layer chromatography (TLC).
- In the synthesis of SBA-15, heptane can be used as a pore swelling agent in combination with NH4F to control the particle morphology and pore size of SBA-15.
Nota de análise
Assay (saturated C7 hydrocarbons): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.01% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup