Key Documents
HX0076
Supelco
Heptano
greener alternative
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Heptane, n-Heptane, high purity solvents
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
205-563-8
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
forma
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.02% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
0.05 g/L
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤193 nm
Absorção UV
λ: 193 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.80
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.15
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Aplicação
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (n-heptane): 99.0% min
Assay (saturated C7 hydrocarbons): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 1ppm max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Fluorescence (as quinine base): 250ppt max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
UV Abs. at 193 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 200 nm: 0.80AU max
UV Abs. at 210 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.15AU max
UV Abs. at 260 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 193vnm max
Water (H2O): 0.02% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup