HVLP07625
Filtro de membrana Durapore®, 0,45 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white PVDF filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 25 filter
fabricante/nome comercial
Durapore®
Filtro: diâm. × espessura
76 mm × 125 μm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
As membranas Durapore® fornecem altas taxas de fluxo e rendimento, com baixo teor de compostos extraíveis e ampla compatibilidade química. A membrana Durapore hidrofílica se liga a bem menos proteínas do que as membranas de náilon, nitrocelulose ou PTFE.
Características e benefícios
Código do filtro: HVLP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Características e benefícios
- Disponível em vários tamanhos de poro (nas opções hidrofílica e hidrofóbica) para atender às suas necessidades de aplicação
- Os filtros da membrana Durapore têm incidência muito baixa de ligação a proteínas para minimizar a interação com a sua amostra e maximizar a recuperação
Código do filtro: HVLP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Membrana de 76 mm, de PVDF hidrofílica com poros de 0,45 μm, 25 por embalagem
Outras notas
Instruções de uso
- Retenção de organismos: microrganismo
- Modo de ação: filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: filtração laboratorial geral
- Uso pretendido: retenção ou remoção de contaminantes biológicos
- Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para subsequente cultura e análise
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany