Key Documents
SAB2104260
Sigma-Aldrich
Anti-EBF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-COE2, Anti-EBF-2, Anti-FLJ11500, Anti-O/E-3, Anti-OE-3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
63 kDa
reatividade de espécies
bovine, horse, human, rabbit, mouse, rat, guinea pig, dog
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EBF2(64641)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human EBF2
Ações bioquímicas/fisiológicas
EBF2 belongs to the conserved Olf/EBF family of helix-loop-helix transcription factors.EBF2 belongs to the conserved Olf/EBF family (see MIM 164343) of helix-loop-helix transcription factors (Wang et al., 2002 [PubMed 12139918]).[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-103 AU120738.1 302-404 104-650 AL701879.1 1-547 651-735 AC090103.4 79460-79544 736-796 BC069665.1 1-61 797-1794 BC074794.2 1-998 1795-2297 AK021562.1 1082-1584
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GDPERLAKEMLLKRAADLVEALYGTPHNNQDIILKRAADIAEALYSVPRN
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3