Documentos Principais
SAB4700957
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in mouse
clone 2D1
Sinônimo(s):
L-CA, LCA, Leukocyte common antigen, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de adesão
NP_002829.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRC(5788)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 2D1 reacts with all alternative forms of human CD45 antigen (Leukocyte Common Antigen), a 180-220 kDa single chain type I transmembrane protein expressed at high level on all cells of hematopoietic origin, except from erythrocytes and platelets.
The previously assigned protein identifier X6R433 has been merged into P08575. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Human peripheral blood mononuclear cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.