HG00C144
Violet Red Bile MUG Agar
pH 7.4±0.2 (25 °C)
About This Item
Produtos recomendados
composição
Agar, 13.0 g/L
Bile Salts No 3, 1.5 g/L
Brain Heart Infusion, 7.0 g/L
Crystal Violet, 0.002 g/L
di-Sodium Hydrogen Phosphate, 1.0 g/L
Lactose, 9.0 g/L
MUG, 0.1 g/L
Neutral Red, 0.03 g/L
Peptone, 4.0 g/L
Sodium chloride, 4.5 g/L
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (HG00C144.500)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3