Documentos Principais
06740
Supelco
Chloride Standard for IC
TraceCERT®, 10,000 mg/L chloride in water (nominal concentration)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10,000 mg/L chloride in water (nominal concentration)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análise
10′000 mg/L chloride in water, prepared with high purity NaCl and water
Outras notas
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6