GF142
Platelet Derived Growth Factor-AA human
>98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
PDGF-AA
About This Item
Produtos recomendados
product name
Platelet Derived Growth Factor-AA Protein, Recombinant human, The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... PDGFA(5154)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1