P3076
Platelet-Derived Growth Factor-AA human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
PDGF−AA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Platelet-Derived Growth Factor-AA human, PDGF-AA, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Formulário
lyophilized powder
potência
1.0-3.0 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
28.5 kDa (containing 250 amino acid residues)
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PDGFRA(5154)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.