P8953
Platelet-Derived Growth Factor from porcine platelets
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
PDGF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Platelet-Derived Growth Factor from porcine platelets, PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
Porcine
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Formulário
lyophilized powder
potência
39.00 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
glycoprotein 38 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
pig ... PDGFB(100626465)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.