P4056
Platelet-Derived Growth Factor-BB from rat
PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
PDGF-BB
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
potência
1.62 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~30 kDa
embalagem
pkg of 5x50 μg
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Pdgfb(24628)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.