Documentos Principais
FSLW03700
Millipore
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 3,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana Fluoropore®
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
Diâmetro
37 mm
diâmetro do filtro
37 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
3.0 μm pore size
85 % porosity
ponto de bolha
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Fluoropore® é hidrofóbica e tem um polímero de politetrafluoretileno (PTFE) ligado a um polietileno de alta densidade. Essa membrana com compatibilidade química e consistência pode ser útil na preparação de amostras para espectroscopia ultravioleta (UV), monitoramento do ar, clarificação de ácidos, bases e solventes.
Aplicação
O filtro de membrana Fluoropore® tem sido usado como filtro no amostrador de aerossóis do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH) para coleta de bioaerossóis.
O filtro de membrana Fluoropore também é adequado para monitoramento de ar
Características e benefícios
  • Biológica e quimicamente inerte.
  • A alta porosidade gera altas taxas de fluxo.
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13