FR180380104
Estapor® Surfactant Free-White Microspheres
KSF-010 White Std PS 10%, Surfactant-Free White microspheres 120nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinônimo(s):
soap-free beads, soap-free particles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Estapor®
embalagem
bottle of 10ml-10L
concentração
10% solids
técnica(s)
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
cor
white
Matriz
polymeric polystyrene
diâmetro da esfera
0.101 - 0.140 μm
grupo funcional
(plain)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3