FR139431081
Estapor®White Microspheres
K-007 White Std PS 10%, White microspheres 70nm, Latex Turbidimetric Immunoassay
Sinônimo(s):
plain particles, white beads, white particles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Estapor®
embalagem
bottle of 10ml-10L
concentração
10% solids
técnica(s)
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
cor
white
matriz
polymeric polystyrene
diâmetro da esfera
0.050- 0.080 μm
grupo funcional
(plain)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3