FCMAB323PE
Milli-Mark® Anti-Phosphotyrosine-PE Antibody, recombinant clone 4G10®
clone 4G10, Milli-Mark®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates, human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Informações sobre genes
human ... PID1(55022)
Descrição geral
The advent of anti-phosphotyrosine antibodies is one of the significant events in signal transduction research. Before the availability of anti-phosphotyrosine antibodies, tyrosine phosphorylation of proteins and enzymes was investigated through hazardous and time-consuming radioactive experiments. Anti-phosphotyrosine antibodies are commonly used in western blots after the targeted proteins have been immunoprecipitated to measure the tyrosyne phosphorylation of the proteins. Anti-phosphotyrosine antibodies are also directly used on cell lysate to examine the overall change of tyrosine phosphorylation level in reponse to various treatments.
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Treated versus untreated A431 cells
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2