05-777-AF647
Anti-Phosphotyrosine Antibody, recombinant clone 4G10® Antibody, Alexa Fluor™ 647
clone 4G10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected EGF-induced tyrosine phosphorylation of cellular proteins in A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2