Key Documents
FALP01300
Millipore
Filtro de membrana Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 1,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Agency
in accordance with NIOSH 6006
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
Parâmetros
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
≥100 μm
extraíveis gravimétricos
≤0.5%
matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
ponto de bolha
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: FALP
Nossa membrana Fluoropore® é uma membrana hidrofóbica de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) ligada a um suporte de polietileno de alta densidade para melhorar as características de manuseio do filtro para aplicações normais. As membranas Fluoropore oferecem ampla compatibilidade química, altas taxas de vazão e consistência. (Observe que os números de catálogo com "FHUP" não são laminados, ou seja, são produzidos sem camada de base).
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão
- Variedades hidrofóbicas e hidrofílicas de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e baseadas em compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento de ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e solução alcalina
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Clarificação de ácidos, bases e solventes
  • Filtração ou ventilação de gases
  • Espectroscopia UV
  • Monitoramento de partículas
  • Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análise de microplásticos
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany