Documentos Principais
DR1057
Sigma-Aldrich
Anti-SQSTM1 Mouse mAb (2C11)
liquid, clone 2C11, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Sequestosome 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C11, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the SQSTM1 protein.
Recognizes the SQSTM1 protein HeLa cells.
This Anti-SQSTM1 Mouse mAb (2C11) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of SQSTM1.
Imunogênio
Full-length, recombinant human SQSTM1 (aa 1-441), expressed as a GST protein
NA
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
HeLa cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Lee, H,K., et al. 2010. Immunity.32, 227.
Bjorkoy, G., et al. 2009. Methods Enzymol.452, 181.
Ferguson, C,J., Lenk, G,M., and Meisler, M,H., Hum. Mol. Genet.18 4868.
Gal, J., et al. 2009. J. Neurochem.111 1062.
Mardakheh, F,K., et al. 2009.J. Cell Biol.187, 265.
Jung, H,S., et al. 2008. Cell Metab.8, 318.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Emmanouela Kallergi et al.
Nature communications, 13(1), 680-680 (2022-02-05)
The pruning of dendritic spines during development requires autophagy. This process is facilitated by long-term depression (LTD)-like mechanisms, which has led to speculation that LTD, a fundamental form of synaptic plasticity, also requires autophagy. Here, we show that the induction