AB3442
Anti-CREB Antibody, pSer133
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CREB-1, cAMP-response Element-binding Protein-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, monkey, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CREB1(1385)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Binding Protein (RBP)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1