Documentos Principais
SAB5700574
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Akt Ser473 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
AKT1, AKT2, AKT3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
48
51
54
55
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.18mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer473)
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Imunogênio
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding S473/S474/S472 of human AKT1/AKT2/AKT3.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700574-100UL4065265177191