MP0DSYS1A
Suportes de escala de processos
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Sinônimo(s):
Process Scale Holders 1 Rack
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Materiais
316L stainless steel
silicone seal
conector
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibilidade
for use with Pod Filters
Conteúdo relacionado
Clarification
Clarification
Clarification
Clarification