Documentos
MP0DSYS2A
Millipore
Suportes de escala de processos
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Sinônimo(s):
Process Scale Holders 2 Racks
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nível de qualidade
Materiais
316L stainless steel
silicone seal
descrição
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; Gemü® valves
conector
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibilidade
for use with Pod Filters
Aplicação
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; Gemü® valves
Informações legais
GEM is a registered trademark of Welch Vacuum Technology