MABN2434M
Anti-Retinoschisin Antibody, clone 3R10
clone 3R10, from mouse
Sinônimo(s):
X-linked juvenile retinoschisis protein, RS1-3R10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3R10, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RS1(6247)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Retinoschisin in Western Blotting applications (Min, S.H., et. al. (2005). Mol Ther. 12(4):644-51; Wu, W.W., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(30):28139-46).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoschisin in 10 µg of mouse retinal tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1