AB5471P
Anti-Semaphorin 3F Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SEMA3F(6405)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Immunocytochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Embryonic brain tissue, neural growth cones
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2