Key Documents
CX0855
Supelco
Chlorobenzene
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Chlorobenzene, Monochlorobenzene,Phenylchloride, Benzene Chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
112.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-628-5
pressão de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
Impurezas
≤0.004 meq/g Titrable acid
resíduo de evaporação
≤20 ppm
cor
APHA: ≤30
pH
7 (20 °C)
pb
132 °C/1013 hPa
pf
-45 °C
temperatura de transição
flash point 27 °C
solubilidade
0.207 g/L
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 20ppm max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.004meq/g max
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C