Documentos Principais
CHVE73TS3
Millipore
Cartucho Millipore Express® SHRP
pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7, silicone seal
Sinônimo(s):
Millipore Express SHR Cartridge Filter 30 in. 0.5/0.1 μm Code 7 Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Parâmetros
≤81.3  mL/min air diffusion at 3.45  bar (50  psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) at 25 °C (forward)
15 psi max. differential pressure (1.0 bar) at 135 °C (forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (forward)
30 psi max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (reverse)
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
30 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
1.48 m2
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Embalagem
Bolsa dupla fácil de abrir
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte as instruções de umedecimento dos filtros com MILLIPORE EXPRESS® no guia do usuário da membrana
  • Declaração de armazenamento: Consulte os filtros com MILLIPORE EXPRESS® no guia do usuário da membrana
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Millipore Express que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 21 CFR 210.3 (b) (6).
Método de esterilização
25 direto ou 22 ciclos SIP diretos e 3 reversos de 30 min a 135 °C ou 3 ciclos diretos de 30 min a 135 °C a ≤ 1000 mbar (15 psid); 25 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥6 l de água
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
TOC/Condutividade
Após a esterilização e uma descarga controlada de água de 60 l, as amostras exibiram menos de 500 ppb de TOC por USP <64> e menos de 1,3 µS/cm por USP <64> a 25 °C.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany