Documentos Principais
CHGE73HS3
Millipore
Millipore Express® SHC High Area 0.5/0.2µm Cartridge 30
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Nome do produto
Cartucho Millipore Express® SHC Área alta, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
Materiais
polypropylene support
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Parâmetros
≤169.2 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
30 in.
Largura
2.8 in.
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
diâmetro do filtro
2.7 in. (6.9 cm)
Área de filtração do filtro
3.0 m2
tamanho do filtro
30 in.
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
ponto de bolha
≥4000 mbar (58 psig), air with water
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Os filtros Millipore Express® SHC têm um pré-filtro de membrana de polietersulfona integrado que protege a membrana de 0,2 μm contra o entupimento prematuro e aumenta a capacidade de filtração, para que você obtenha um desempenho de grau de esterilização com rendimento superior. O filtro de cartucho CHGE73HS3 apresenta um tamanho de poro de 0,5/0,2 μm, uma área de filtração de 0 e uma configuração de cartucho Code 7.
Os filtros Millipore Express® SHC oferecem uma solução única para uma variedade de fluidos de processo, minimizando os esforços de validação e simplificando o inventário de filtros e os requisitos de estoque. Com os filtros Millipore Express® SHC, você aumenta a produtividade, diminui o tempo de ciclo e reduz os custos.
Aplicação
  • Aditivos para meios
  • Proteção para coluna
  • Fluxos de proteína concentrada
  • Colheita de células (pós-clarificação)
  • Ajustadores de cáusticos/pH
  • Tampões
  • Solução CIP
Características e benefícios
  • Membranas PES hidrofílicas de alta capacidade e alto fluxo
  • Desempenho validado de grau de esterilização
  • Teste fácil de umidificação e integridade
  • Rendimento superior em fluxos com alto nível de incrustação, incluindo soluções contendo meios e proteínas
  • Aumento da capacidade para melhorar a eficiência e a economia do processo
  • Ampla compatibilidade química em uma ampla faixa de pH (1-14) - compatível com cáusticos
Embalagem
Bolsa dupla de abertura fácil
Nota de preparo
Método de esterilização: 5 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C ou 5 ciclos SIP avançados de 30 min a 135 °C
Este produto foi fabricado com uma membrana MILLIPORE EXPRESS® que atende aos critérios de um filtro "não liberadores de fibras", conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Nota de análise
Após a esterilização e um fluxo de água controlado de 60 l, as amostras apresentaram <500 ppb TOC de acordo com a USP 643 e < 1,3 μS/cm de acordo com a USP 645 a 25 °C.
Retenção bacteriana: As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 107 UFC/cm2 usando a metodologia ASTM® F838.
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as instruções de umedecimento do guia do usuário para filtros com membrana® MILLIPORE EXPRESS
  • Declaração de armazenamento: Vide o guia do usuário para filtros com membrana® MILLIPORE EXPRESS
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany