Key Documents
TANKSDS2UV
Milli-Q
Conjunto de lâmpada UV do circuito, 254 nm
Maintains consistent purity of stored water
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
254 nm (wavelength)
compatibilidade
for use with SDS
Descrição geral
Esse acessório de purificação de água foi projetado para uso com tanques de armazenamento SDS 500. A água pura no reservatório é distribuída para diversos locais através do circuito. Essa lâmpada UV de 254 nm limita o crescimento bacteriano no circuito, protegendo assim a qualidade da água pura.
Aplicação
Esse acessório impede a proliferação bacteriana e a formação de biofilme no circuito de distribuição.