Documentos Principais
CDRCKT170
Milli-Q
Cartucho de osmose reversa
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 170 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Sinônimo(s):
Cartucho de osmose reversa – 170 l/h
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
170 L/hr flow rate
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
Descrição geral
O cartucho de osmose reversa (OR) remove 95%-99% dos contaminantes, inclusive íons, particulados, bactérias e moléculas orgânicas maiores que 200 Da de água de alimentação potável.
Aplicação
A água de OR é usada em laboratórios para aplicações como enxágue geral, água de alimentação para lavadoras e autoclaves, preparo de reagentes básicos ou para abastecer sistemas de purificação de água ultrapura.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany