CBL56
Anti-Adrenocorticotropic Hormone Antibody, CT, clone 56
clone 56, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
ACTH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
56, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MC2R(4158)
rat ... Mc2R(282839)
Especificidade
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Positive with rat C-terminal ACTH
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
The antibody is also reactive on formalin fixed paraffin wax embedded tissue and is therefore suitable for immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2