14-439-M
MAP Kinase 1/Erk1 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag, for use in Kinase Assays.
Sinônimo(s):
ERT1, Extracellular signal-regulated kinase 2 (ERK-2), MAPK 1, Mitogen-activated protein kinase 1, p44 MAPK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
liquid
peso molecular
Mw 69.9 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
cor
colorless
solubilidade
water: soluble
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... MAPK3(5595)
Descrição geral
Recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
forma física
Outras notas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2