14-550-M
MAP Kinase 2/Erk2 Protein, active, Human, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 2/Erk2. Activated with MEK1 (Cat. # 14-429). For use in Kinase Assays.
Sinônimo(s):
Erk2 kinase
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
peso molecular
Mw 67.8 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
N-terminal GST tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 2/Erk2, Activated with MEK1 (14-429).
Embalagem
Also available in 125μg size, please inquire for pricing and availability.
Qualidade
Used to phosphorylate MBP (13-104)
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2