E1283
ERK2, active, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, PRECISIO® Kinase, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
ERT1, MAPK1, MAPK2, P41mapk, P42MAPK, PRKM1, PRKM2, p40, p47
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
613-829 nmol/min·mg
peso molecular
~68 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.
Lipid Induced Insulin Resistance