Documentos Principais
CB1052
Sigma-Aldrich
Anti-TUBB2A Mouse mAb (2B2)
liquid, clone 2B2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Tubulin β2A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B2, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB2A(7280)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~48-50 kDa TUBB2A protein.
Recognizes the ~48-50 kDa TUBB2A protein in PC-12, Raw 264.7, Jurkat, and NIH3T3 cells and human spleen tissue.
This Anti-TUBB2A Mouse mAb (2B2) is validated for use in Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of TUBB2A.
Imunogênio
Full-length, recombinant, human TUBB2A (aa 1-446), expressed as a GST fusion protein
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (1.5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
PC-12 cells, Raw 264.7 cells, Jurkat cells, NIH3T3 cells, Human spleen tissue
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.