Documentos Principais
CB1036
Sigma-Aldrich
Anti-S100A7 Mouse mAb (1A4)
liquid, clone 1A4, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-S100 Calcium Binding Protein A7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A7(6278)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~10 kDa S100A7 protein.
Recognizes the ~10 kDa S100A7 protein in A431 cells.
This Anti-S100A7 Mouse mAb (1A4) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of S100A7.
Imunogênio
Full-length, recombinant, human S100A7 (aa 1-102)
Aplicação
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
A-431 cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.