C7354
Anti-Calbindin-D-28K (KD-15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CALB, Anti-D-28K
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 28 kDa
reatividade de espécies
rat, chicken, human
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using sections of rat, human or chicken cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant rat calbindin-D-28K
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
rat ... Calb1(83839)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunocytochemistry
- western blotting
- microarray
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)