PC253L
Anti-Calbindin D-28K (Ab-1) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
baboon, monkey, rat, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALB1(793)
rhesus monkey ... Calb1(677721)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Vibrotome Sections (1:5000-1:10,000 for biotin-streptavidin/peroxidase detection, see application references)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Rat striatum, hippocampus, or cortex
Outras notas
Heizmann, C.W. 1993. Acta Neurobiol. Exp.53, 15.
Baimbridge, K.G., et al. 1992. Trends Neurosci.15, 303.
Heizmann, C.W. and Hunziker, W. 1992. Trends Biochem. Sci.16, 98.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1