Documentos Principais
CAX2-S0000
Millipore
Sistema de microfluídica CellASIC ONIX2
Sinônimo(s):
CellASIC ONIX2, Sistema microfluídico
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NC.51
fabricante/nome comercial
CellASIC® ONIX
L × P × A
330 mm × 306 mm × 108 mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O sistema de microfluídica CellASIC® ONIX2 é uma plataforma automatizada para manipulação precisa de vários parâmetros-chave de cultura de células, permitindo a medição de respostas celulares a mudanças pré-programadas de meio, temperatura e ambiente gasoso. Ele fornece informações detalhadas sobre processos de células vivas com imagens de altíssima qualidade e controle completo do ambiente. O sistema utiliza placas para microfluídica opticamente transparentes de alta qualidade e software intuitivo, e se integra a uma ampla gama de microscópios invertidos para possibilitar a observação contínua e de alta ampliação de células vivas - à medida que reagem ao seu ambiente em tempo real.
Inclui:
  • Sistema de controle: O controlador de microincubação integrado e pequeno mantém o movimento fluido, as adições de reagentes, a temperatura e as condições do gás.
  • Placas para microfluídica: As placas de aplicação específicas oferecem novos recursos de cultura de células para a captura de imagens de células vivas.
  • Coletor: Câmaras de cultura e coletor de perfil baixo, alta qualidade e alta transparência óptica, montados facilmente em um microscópio invertido, sem a necessidade de uma câmara ambiental espaçosa.
  • Software: O software intuitivo possibilita a configuração rápida e fácil de protocolos detalhados para uma cultura de células verdadeiramente automatizada e sem o uso das mãos.
Sistema de controle:
  • Controle automaticamente as vazões, desvios de gás e temperatura, gradientes permanentes, adições de nutrientes/medicamentos e as mudanças de meio.
  • Oito parâmetros críticos de cultura celular podem ser controlados pelo sistema.
  • Temperatura, nível de oxigênio, fatores de crescimento, umidade, pH, osmolalidade, glicose, MEC e adesão.
Vantagens das placas para microfluídica CellASIC® ONIX2:
  • Obtenção de imagens de alta resolução através de estruturas de câmara e fundo de vidro óptico.
  • Capacidade de executar vários experimentos independentes simultaneamente.
  • Acesso contínuo a nutrientes e remoção contínua de resíduos, promovendo a saúde celular ideal.
Vantagens do coletor:
  • O coletor sela a placa para microfluídica através do mecanismo de vácuo com um toque.
  • O fluxo de líquidos assistido por pressão para a câmara de células proporciona alta precisão, mesmo em volumes muito pequenos.
  • A ausência de contato entre o sistema de fluxo e as soluções biológicas (na placa) evita a contaminação.
  • O coletor de baixo perfil é fácil de adaptar a qualquer platina do microscópio invertido.
O software oferece:
  • Protocolos claramente definidos com todos os parâmetros experimentais salvos em um arquivo.
  • Conveniência e reprodutibilidade.
  • Consistência e confiabilidade.
  • A verificação de erros, autoteste e registro de dados contribuem para uma melhor solução de problemas e facilidade de manutenção.
Aplicação
  • Resposta de célula única de levedura.
  • Resposta de célula bacteriana única.
  • Dinâmica do biofilme bacteriano.
  • Resposta celular a ambientes hipóxicos.
  • Resposta celular à mudança das condições do meio, medicamentos e outros estimulantes.
  • Interações hospedeiro/patógeno.
  • Quimiotaxia/migração em resposta a gradiente químico.
  • Definição dos parâmetros de cultura ideais para tipos de células difíceis ou experimentos de longo prazo.
  • Microscopia de cultura celular tridimensional.
Informações legais
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
This article describes CellASIC® ONIX live cell analysis platform for neural stem cell microenvironment control
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.