Documentos Principais
BY-1L-BK
Millipore
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
Rh Reagent Diluent
Sinônimo(s):
Rh Reagent Diluent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
forma do anticorpo
unpurified
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 L
concentração
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration.
Aplicação
Bulk
For dilution of Rh reagents
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2