Documentos Principais
TC-10L-BK
Millipore
ABO Reagent Diluent
ABO Reagent Diluent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.47
forma do anticorpo
unpurified
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
pack of 10 L
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
concentração
8-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Aplicação
Bulk.
For dilution of ABO reagents.
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1