Documentos Principais
BX0212
Supelco
Benzene
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Benzene, Benzine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6
Número CAS:
Peso molecular:
78.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
200-753-7
Ensaio:
≥99.7% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.:
80.1 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
101 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
101 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.03% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤2 ppm
cor
APHA: ≤10
p.e.
80.1 °C/1013 hPa
pf
5.5 °C
temperatura de transição
flash point -11 °C
solubilidade
1.88 g/L
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤280 nm
Absorção UV
λ: 280 nm Amax: ≤1.00
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 280 nm1.00AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 330 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Cut-off280nm maxWater (H2O)0.03% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C