Documentos Principais
BVSP1205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF
Nível de qualidade
grau
for separation
descrição
Filter code BVSP
Superhydrophobic
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
Parâmetros
≥1.02 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psig)
técnica(s)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
área de filtração
400 cm2
tamanho da membrana
20 cm × 20 cm
espessura
≥90 μm × 140 μm
tamanho de poro
1.2 μm