SK1M007W01
Pellicon® XL50 Cassette with Biomax® Membrane
NMWCO 30 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon® XL50 with Biomax 30 kDa Membrane, C Screen, 50 cm2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
0.03-0.05 L/min recirculation rate
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
18.8 cm (7.4 in.)
Largura
3 cm (1.2 in.)
Área nominal da membrana
50 cm2
extraíveis gravimétricos
≤7.5 mg/device
Matriz
Biomax®
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
pH
1-14(cleaning)
1-14(continuous)