Key Documents
PXB050A50
Millipore
Cassete Pellicon® XL com membrana Biomax®
filtration area 50 cm2, NMWCO 50 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 50 kDa 0.005 m2
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
18.8 cm (7.4 in.)
Largura
3 cm (1.2 in.)
área de filtração
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
extraíveis gravimétricos
≤7.5 mg/device
matriz
Biomax®
tamanho de poro
50 kDa NMWCO
pH
1 –14
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Type A screen (tight screen)
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany