Documentos Principais
PXB300C50
Millipore
Módulo de ultrafiltração Pellicon XL Biomax 300 kDa 0,005 m2
filtration area 50 cm2, NMWCO 300 kDa
Sinônimo(s):
Cassete Pellicon® XL com membrana Biomax®
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
18.8 cm (7.4 in.)
Largura
3 cm (1.2 in.)
área de filtração
50 cm2
Área nominal da membrana
50 cm2
extraíveis gravimétricos
≤7.5 mg/device
Matriz
Biomax®
tamanho de poro
300 kDa NMWCO
pH
1 –14
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cassete
Código do filtro: Biomax 300
Tipo de filtro: Ultrafiltração
Características e benefícios
Tela tipo C (tela grossa)
Embalagem
Úmido, preservado
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação do FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: depois de lavagem com água
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1