Documentos Principais
BI0833
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Dichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
linha de produto
Novabiochem®
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Biosynthesis Novabiochem®
Aplicação
BI0833-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0833-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análise
Color (APHA): 20 max
Dichloroacetic acid: 2.95-3.05% v/v
Form: Clear liquid
Water (H2O): 50ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3