Documentos Principais
BI0345
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B 16% n-Methylimidazole in THF
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
pressão de vapor
173 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
p.e.
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
pf
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
temperatura de transição
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Aplicação
BI0345-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0345-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0345-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0345-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análise
Assay (1-methylimidazole): 15.6-16.4% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 83.6-84.4% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.