Documentos Principais
AX0442
Supelco
Reagent Alcohol
82.0-86.0% ethanol basis, Reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
product name
Alcohol, Reagent
Nível de qualidade
Ensaio
82.0-86.0% ethanol basis
forma
liquid
composição
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
Water, 7-8%
cor
APHA: ≤20
temperatura de transição
flash point 17 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent
forma física
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
Nota de análise
Assay (Ethanol): 82.0-86.0%
Assay (Isopropyl alcohol): 4.0-6.0%
Assay (Methanol): 3.5-5.5%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 7-8%
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup